Descripción
Host Species: Mouse
Clone: LN3
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Activated human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 36kDa (α-chain) and 27kDa (β-chain)
Positive Control: Tonsil/lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MHC II (HLA-DR) Ab-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LN3 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Activated human peripheral blood mononuclear cells |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |