Learn More
MHC II (HLA-DR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MHC II (HLA-DR) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marca:  Epredia MS-133-P1ABX
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12649616
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
MHC II (HLA-DR) Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
100 μL
Hematopoietic
Human
IgG2b
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
LN3
Unconjugated
Activated human peripheral blood mononuclear cells
RUO
Primary
Concentrated
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
MHC II (HLA-DR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 100μL; 1mg/mL; Unlabeled; Purified without BSA and azide