Learn More
Masterflex™ Accionamiento digital compatible con ordenador L/S™
Utilice estos accionamientos para aplicaciones de procesos automatizados. Los accionamientos digitales compatibles con ordenador Masterflex™ L/S™ ofrecen opciones analógicas de control remoto y una programación sencilla. El intervalo de dosificación programable le permite establecer el retardo entre ciclos de dosificación para facilitar la dosificación automatizada.
5225.00€ - 5375.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | 115/230 VCA, 75 W |
---|---|
Incluye | Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 |
Altura global (métrico) | 21,5 cm |
Longitud global (métrico) | 25,4 cm |
Anchura global (métrico) | 21,5 cm |
Descripción
- Conecte esta unidad digital a un PC para aplicaciones de laboratorio y procesos automatizados, o utilícela como una bomba dispensadora independiente.
- La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización: la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
- Programe la unidad mediante el teclado de membrana sencillo.
- La función de bloqueo/desbloqueo del teclado protege los ajustes.
- El motor es reversible, por lo que puede purgar los tubos antes o después del bombeo, y el líquido se puede bombear en cualquier dirección.
- El accionamiento digital de precisión ofrece un motor sin mantenimiento y de alta precisión, y una interfaz gráfica totalmente nueva para una facilidad de configuración y uso sin precedentes.
- Caudal de 0,001 a 3400 ml/min con tubos L/S.
- Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
- La LCD gráfica muestra cuatro modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento
- Interfaz con un PC a través de una conexión RS-232 o USB.
Especificaciones
115/230 VCA, 75 W | |
21,5 cm | |
21,5 cm | |
± 0,1% |
Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 | |
25,4 cm | |
Sí | |
75 W |