Learn More
Masterflex™ Accionamiento digital compatible con ordenador L/S™
Código de producto. 15292046
Click to view available options
Caudal:
3400 ml/min
580 ml/min
Velocidad:
600 rpm
De 0,02 a 100 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15292046
Marca: Masterflex™ 0755120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos accionamientos para aplicaciones de procesos automatizados. Los accionamientos digitales compatibles con ordenador Masterflex™ L/S™ ofrecen opciones analógicas de control remoto y una programación sencilla. El intervalo de dosificación programable le permite establecer el retardo entre ciclos de dosificación para facilitar la dosificación automatizada.
  • Conecte esta unidad digital a un PC para aplicaciones de laboratorio y procesos automatizados, o utilícela como una bomba dispensadora independiente.
  • La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización: la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
  • Programe la unidad mediante el teclado de membrana sencillo.
  • La función de bloqueo/desbloqueo del teclado protege los ajustes.
  • El motor es reversible, por lo que puede purgar los tubos antes o después del bombeo, y el líquido se puede bombear en cualquier dirección.
  • El accionamiento digital de precisión ofrece un motor sin mantenimiento y de alta precisión, y una interfaz gráfica totalmente nueva para una facilidad de configuración y uso sin precedentes.
  • Caudal de 0,001 a 3400 ml/min con tubos L/S.
  • Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
  • La LCD gráfica muestra cuatro modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
  • La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento
  • Interfaz con un PC a través de una conexión RS-232 o USB.
Especificaciones
Pantalla LCD con retroiluminación LED
Requisitos eléctricos 115/230 VCA, 75 W
Caudal 3400 ml/min
Caballos de fuerza 1/10 hp
Clasificación IP IP 33
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 104 °F
Altura global (métrico) 21,5 cm
Longitud global (métrico) 25,4 cm
Anchura global (métrico) 21,5 cm
Reversible
Control de velocidad ± 0,1%
Vataje 75 W
Tensión De 90 a 260 V CA
Velocidad 600 rpm