Learn More
Masterflex™ Accionamiento digital compatible con ordenador L/S™
Click to view available options
Caudal:
3400 ml/min
580 ml/min
Velocidad:
600 rpm
De 0,02 a 100 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Conecte esta unidad digital a un PC para aplicaciones de laboratorio y procesos automatizados, o utilícela como una bomba dispensadora independiente.
- La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización: la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
- Programe la unidad mediante el teclado de membrana sencillo.
- La función de bloqueo/desbloqueo del teclado protege los ajustes.
- El motor es reversible, por lo que puede purgar los tubos antes o después del bombeo, y el líquido se puede bombear en cualquier dirección.
- El accionamiento digital de precisión ofrece un motor sin mantenimiento y de alta precisión, y una interfaz gráfica totalmente nueva para una facilidad de configuración y uso sin precedentes.
- Caudal de 0,001 a 3400 ml/min con tubos L/S.
- Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
- La LCD gráfica muestra cuatro modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento
- Interfaz con un PC a través de una conexión RS-232 o USB.
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 115/230 VCA, 75 W |
| Caudal | 580 ml/min |
| Incluye | Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 |
| Altura global (métrico) | 21,5 cm |
| Longitud global (métrico) | 25,4 cm |
| Anchura global (métrico) | 21,5 cm |
| Reversible | Sí |
| Control de velocidad | ± 0,1% |
| Vataje | 75 W |
| Velocidad | De 0,02 a 100 rpm |