Learn More
L-metionina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
274.00€ - 1435.00€
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15214404
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
2085-05
100 g Frasco de polietileno
274.00€
100 g
15567964
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
2085-06
1 kg Frasco de polietileno
1435.00€
1 Kg
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
L-metionina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™