Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.21 |
| Porcentaje de pureza | 98,5 a 101,5% |
| Grado | Multicomponente/USP |