Learn More
L-metionina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15214404 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15214404 100 g Frasco de polietileno 100 g
15567964 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15214404 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 208505
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Methionine
Envase Frasco de polietileno
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfanil)butanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Grado Multicomponente/USP