Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-Lecitina, granular, de aceite de soja Código de producto.: 10299500
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-Lecitina, granular, de aceite de soja
Código de producto. p-153301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
250 g, Frasco de plástico, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 10299500
Marca: Thermo Scientific Chemicals 413102500
Solicitar formato a granel o personalizado
L-alfa-lecitina, >-97 % (fosfolípidos) mín. (como insoluble en acetona), C42H80NO8P, número CAS-8002-43-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 750
Número MDL MFCD00082428
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-α-Lecithin
Nombre de nota Source: Soybean
Acidez 35mg KOH/g max.
Color Claro o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 5483
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 750
Porcentaje de pureza ≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble)
Materia insoluble 0.02% max. (in hexane)
Forma física Gránulos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0474699 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2025 Código de producto413100010,413102500
Número de loteA0474700 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2025 Código de producto413100010,413102500
Número de loteA0474698 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2025 Código de producto413100010,413102500
Número de loteA0474695 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2025 Código de producto413100010,413102500
Número de loteA0474697 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2025 Código de producto413100010,413102500
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-Lecitina, granular, de aceite de soja >