Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-Lecitina, granular, de aceite de soja
Código de producto. 10494501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10494501 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10299500 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10494501 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 413100010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
L-alfa-lecitina, >-97 % (fosfolípidos) mín. (como insoluble en acetona), C42H80NO8P, número CAS-8002-43-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 750
Número MDL MFCD00082428
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-α-Lecithin
Nombre de nota Source: Soybean
Acidez 35mg KOH/g max.
Color Claro o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 5483
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 750
Porcentaje de pureza ≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble)
Materia insoluble 0.02% max. (in hexane)
Forma física Gránulos