Learn More
Fenol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623892 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
5 KG
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10623892 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10346790 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10207143 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10479803 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10623892 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 149340500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.70€
    19.65€ / 50 g
    Ahorro 3.05€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión De 39,0 °C a 42,0 °C
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 182.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OH
Cantidad 50 g
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Índice Merck 15, 7354
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viscosidad 3.437 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Presión de vapor 0.4mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o masa fundida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.