Learn More
Ecolab™ Toallitas estériles impregnadas con biocida de Klerwipe™
Para su uso en la limpieza rápida de superficies, equipos y componentes de producción. Las toallitas estériles impregnadas con biocida Ecolab™ Klerwipe™ permanecen húmedas durante todo el uso, lo que garantiza una aplicación uniforme de alcohol en toda la superficie.
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas impregnadas |
---|---|
Material | Poliéster Celulosa |
Absorbencia | Alta absorción |
Dimensiones (L x An) | 200 x 200 mm (7,8 x 7,8 in) |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza rápida de superficies, equipos y componentes de producción |
Descripción
- Biocidas eficaces que incluyen una buena actividad esporicida
- Aplicación rápida y eficaz
- El embalaje de polietileno cuenta con Klertear, lo que facilita la apertura incluso con guantes
- No tóxico y no corrosivo
- Ideal para entornos estériles
- Irradiado con rayos gamma o procesado asépticamente
- Cada bolsa se suministra con doble bolsa
- Sin desperdicio
Certifications
Fabricado por una empresa acreditada ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 y la Directiva europea de dispositivos médicos 93/42/CEE
Especificaciones
Toallitas impregnadas | |
Alta absorción | |
Limpieza rápida de superficies, equipos y componentes de producción |
Poliéster Celulosa | |
200 x 200 mm (7,8 x 7,8 in) | |
Estéril |
Seguridad y manipulación
- Klerwipe Quat/Biguanide
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Benzalkonium chloride, Poly(hexamethyienebiguanide) hydrochloride