Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio de borosilicato N-51A con cuello mecanizado con cierre de polietileno no acoplado Kimble™
Los viales OPTICLEAR™ de cuello mecanizado son excelentes para envasar productos farmacológicos. Disponibles en una amplia variedad de capacidades (4 ml, 12 ml, 20 ml) en paquetes de estantes de 72 unidades.
329.16€ - 603.00€
Especificaciones
Clasificación B
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón con base abierta
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Volumen (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Volumen (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15374768
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
60975L-3
12 ml 50 mm 21 mm 3,2 dr.
493.00€
paquete de 432
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2026
Añadir a la cesta
12380170
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
60975L-3
12 ml 50 mm 21 mm 3,2 dr. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15354768
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
60975L-1
4 ml 45 mm 15 mm 1 dr
603.00€
paquete de 864
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2026
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los viales OPTICLEAR™ de cuello mecanizado son excelentes para envasar productos farmacológicos.  Disponibles en una amplia variedad de capacidades (4 ml, 12 ml, 20 ml) en paquetes de estantes de 72 unidades.
  • Los cuellos se han mecanizado para ofrecer un ajuste preciso con tapones de polietileno
  • Los viales y tapones se suministran en tanto en cajas como en paquetes
  • Se suministran con tapones de dos piezas de fondo cerrado
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
  • Opciones:
    • Capacidad de 4 ml/1 dram: Altura de 45 mm, 15 mm de diámetro exterior, caja de 864
    • Capacidad de 12 ml/3 drams: Altura de 50 mm, 21 mm de diámetro exterior, caja de 432
    • Capacidad de 20 ml / 5 drams: Altura de 55 mm, 27 mm de diámetro exterior, caja de 216
    Especificaciones
    Especificaciones
    B
    Vidrio de borosilicato
    Tapón con base abierta
    Transparente
    Polietileno
    USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase B
    Título del producto
    DWK Life Sciences Viales de vidrio de borosilicato N-51A con cuello mecanizado con cierre de polietileno no acoplado Kimble™