Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio de borosilicato N-51A con cuello mecanizado con cierre de polietileno no acoplado Kimble™
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
12 ml
Altura (métrico):
45 mm
50 mm
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
21 mm
Volumen (imperial):
1 dr
3,2 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 432
paquete de 72
paquete de 864
Descripción
Los viales OPTICLEAR™ de cuello mecanizado son excelentes para envasar productos farmacológicos. Disponibles en una amplia variedad de capacidades (4 ml, 12 ml, 20 ml) en paquetes de estantes de 72 unidades.
- Capacidad de 4 ml/1 dram: Altura de 45 mm, 15 mm de diámetro exterior, caja de 864
- Capacidad de 12 ml / 3 drams: Altura de 50 mm, 21 mm de diámetro exterior, caja de 432
- Capacidad de 20 ml / 5 drams: Altura de 55 mm, 27 mm de diámetro exterior, caja de 216
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 21 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 12 ml |
| Volumen (imperial) | 3,2 dr. |
| Línea de productos | Kimble |
| Volumen total (métrico) | 12 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón con base abierta |
| Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de vidrio de borosilicato N-51A con cuello mecanizado con cierre de polietileno no acoplado Kimble™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido