Learn More
Fisherbrand™ Jeringas de plástico de polipropileno Luer Slip
Código de producto. 12911031 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 mL
10 mL
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12911031 5 mL paquete de 100
12951031 20 ml paquete de 100
12991021 2 ml paquete de 100
12931031 10 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12911031
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Jeringas desechables no estériles con certificado para HPLC fabricadas en polipropileno resistente a disolventes
  • Jeringa desechable de plástico
  • Polipropileno
  • Luer-Slip
  • Al estar compuestas por dos piezas solo de plástico, no se necesitan juntas de émbolo de caucho o sintéticas
  • El cilindro no precisa lubricante de silicona o de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 5 mL
Tipo de conexión Luer-Slip