Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio de borosilicato N-51A con cuello mecanizado con cierre de polietileno no acoplado Kimble™
                    Click to view available options
                                Volumen (métrico):
                                4 ml
                                12 ml
                                Altura (métrico):
                                45 mm
                                50 mm
                                Diámetro exterior (imperial):
                                15 mm
                                21 mm
                                Volumen (imperial):
                                1 dr
                                3,2 dr.
                                Tamaño de la unidad: 
                                paquete de 432 
                                paquete de 72 
                                paquete de 864 
                    Descripción
Los viales OPTICLEAR™ de cuello mecanizado son excelentes para envasar productos farmacológicos. Disponibles en una amplia variedad de capacidades (4 ml, 12 ml, 20 ml) en paquetes de estantes de 72 unidades.
- Capacidad de 4 ml/1 dram: Altura de 45 mm, 15 mm de diámetro exterior, caja de 864
 - Capacidad de 12 ml / 3 drams: Altura de 50 mm, 21 mm de diámetro exterior, caja de 432
 - Capacidad de 20 ml / 5 drams: Altura de 55 mm, 27 mm de diámetro exterior, caja de 216
            Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | B | 
| Color | Transparente | 
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm | 
| Material | Vidrio de borosilicato | 
| Volumen (métrico) | 4 ml | 
| Volumen (imperial) | 1 dr | 
| Línea de productos | Kimble | 
| Volumen total (métrico) | 4 mL | 
| Material del cierre | Polietileno | 
| Tipo de tapón | Tapón con base abierta | 
| Mostrar más | 
Título del producto
			DWK Life Sciences Viales de vidrio de borosilicato N-51A con cuello mecanizado con cierre de polietileno no acoplado Kimble™ > 
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido