Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables de abertura de punta ancha con tapón superior Kimble™
Para su uso con líquidos viscosos, pulpas y suspensiones. Abertura de punta ancha para lograr una liberación rápida.
239.70€ - 367.00€
Especificaciones
Calibrado | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM E1044 |
Diámetro interior (métrico) | Grande |
Material | Vidrio borosilicatado |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11898472
|
DWK Life Sciences
37034B10 |
10 mL | 350 mm | N/A | ||||||
11808482
|
DWK Life Sciences
37034B25 |
25 mL | 400 mm | N/A | ||||||
11833133
|
DWK Life Sciences
37034B-5 |
5 ml | 350 mm |
367.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Para su uso con líquidos viscosos, pulpas y suspensiones.Abertura de punta ancha para lograr una liberación rápida.
- Parte superior de constricción para tapones de algodón
- Opciones codificadas por colores: 5 ml (azul), 10 ml (naranja), 25 ml (blanco)
- Abertura de punta de 3 mm
- Graduadas: intervalos de graduación de 0.1 ml
- Diseñadas a partir de los requisitos de la especificación ASTM E1044, Estilo III
- Fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Sí | |
Grande | |
Sí |
ASTM E1044 | |
Vidrio borosilicatado | |
Pipeta serológica |