Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables de abertura de punta ancha con tapón superior Kimble™
Descripción
Para su uso con líquidos viscosos, pulpas y suspensiones.Abertura de punta ancha para lograr una liberación rápida.
- Parte superior de constricción para tapones de algodón
- Opciones codificadas por colores: 5 ml (azul), 10 ml (naranja), 25 ml (blanco)
- Abertura de punta de 3 mm
- Graduadas: intervalos de graduación de 0.1 ml
- Diseñadas a partir de los requisitos de la especificación ASTM E1044, Estilo III
- Fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1044 |
| Diámetro interior (métrico) | Grande |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | De 0 a 9.5 ml |
| Tolerancia | ± 0.1 ml |
| Volumen (imperial) | 0.33 oz |
| Color | Naranja |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Mostrar más |