Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas reutilizables de abertura de punta ancha con tapón superior Kimble™
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 mL
25 mL
Longitud (métrico):
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
Para su uso con líquidos viscosos, pulpas y suspensiones.Abertura de punta ancha para lograr una liberación rápida.
- Parte superior de constricción para tapones de algodón
- Opciones codificadas por colores: 5 ml (azul), 10 ml (naranja), 25 ml (blanco)
- Abertura de punta de 3 mm
- Graduadas: intervalos de graduación de 0.1 ml
- Diseñadas a partir de los requisitos de la especificación ASTM E1044, Estilo III
- Fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1044 |
| Diámetro interior (métrico) | Grande |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | De 0 a 24 ml |
| Tolerancia | ± 0.2 ml |
| Color | Blanco |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Mostrar más |