Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de vidrio sin tapón Kimble™
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido. El fondo plano facilita la capacidad independiente.
378.00€ - 441.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Estilo de rosca | Rosca |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Color | Tamaño del tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Color | Tamaño del tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17751078
|
DWK Life Sciences
60815-1760 |
USP Tipo I | Ámbar | 15-425 | 2,16 dr. |
378.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17741078
|
DWK Life Sciences
60810-2170 |
ASTM Tipo I, Clase A | Transparente | 18-400 | 1 dr. |
441.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- El vial de muestra de vidrio tiene un acabado de rosca
- Vidrio de borosilicato KG-33
- No graduado y sin tapón incluido
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Tapón de rosca |