Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de vidrio sin tapón Kimble™
Código de producto. 17751078
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
ASTM Tipo I, Clase A
USP Tipo I
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
15-425
18-400
Volumen (imperial):
1 dr.
2,16 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Certificaciones/conformidad Color Tamaño del tapón Volumen (imperial) unitSize
17751078 USP Tipo I Ámbar 15-425 2,16 dr. paquete de 1000
17741078 ASTM Tipo I, Clase A Transparente 18-400 1 dr. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17751078 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 608151760
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido. El fondo plano facilita la capacidad independiente.
  • El vial de muestra de vidrio tiene un acabado de rosca
  • Vidrio de borosilicato KG-33
  • No graduado y sin tapón incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 8,0 mL
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 2,16 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 15-425
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 60 mm