Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de vidrio sin tapón Kimble™
Código de producto. 17741078
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
ASTM Tipo I, Clase A
USP Tipo I
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
15-425
18-400
Volumen (imperial):
1 dr.
2,16 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Certificaciones/conformidad Color Tamaño del tapón Volumen (imperial) unitSize
17741078 ASTM Tipo I, Clase A Transparente 18-400 1 dr. paquete de 1000
17751078 USP Tipo I Ámbar 15-425 2,16 dr. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17741078 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 608102170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido. El fondo plano facilita la capacidad independiente.
  • El vial de muestra de vidrio tiene un acabado de rosca
  • Vidrio de borosilicato KG-33
  • No graduado y sin tapón incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 16,0 mL
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 18-400
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 70 mm