Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
Marca:  DWK Life Sciences 420540-0234
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13476339
  • 377.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Descripción
Con tapón de llave de paso de PTFE
  • El disco fritado, sellado, de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el embalaje
  • Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
  • El tapón de PTFE controla el caudal
  • No se incluye el embalaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
22 mm
De 40 a 60 μm
400 mm
Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Columna de cromatografía Gravity
150 ml
Vidrio
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™ > Diámetro interno x longitud: 22 x 400 mm; volumen: 150 ml