Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y borde granulado
Código de producto. 10778461
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 mL
125 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de la unidad
10778461 125 mL cada uno
10693812 1000 ml cada uno
11984011 15 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10778461 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05445704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    69.82€ / paquete de 1
    Ahorro 32.18€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Especificaciones
Descripción Columna para cromatografía
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Tipo Columna para cromatografía
Capacidad de columna 125 mL
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio Duran
Diámetro exterior (métrico) 20 mm
Incluye Llave de paso de PTFE