Learn More
DWK Life Sciences Depósito de empaquetamiento Kontes™ Kimble™ para columnas CHROMAFLEX™
Los depósitos de empaquetamiento CHROMAFLEX™ son ideales para empaquetar columnas con gel en forma de pulpa
372.00€ - 764.00€
Especificaciones
Envase El conector final tiene roscas 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para facilitar la conexión a bombas
Tipo Depósito de empaquetamiento
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15310168
Ver documentos
DWK Life Sciences
420837-0000
1 cm 150 ml
372.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
15350168
Ver documentos
DWK Life Sciences
420837-0020
2,5 cm 500 ml
764.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se ajusta a las columna estándar
  • Cada depósito de empaquetamiento está diseñado que se pueda montar fácilmente en las columnas CHROMAFLEX™
  • Las distintas capacidades se ajustan para poder albergar la cantidad de gel en forma de pulpa necesario para empaquetar incluso las columnas más largas
  • Los depósitos de empaquetamiento también pueden utilizarse como depósitos de tampón para cromatografía de flujo por gravedad
  • La columna con DI de 1,0 cm tiene un volumen nominal 150 ml
  • La columna con D.I. de 2,5 cm tiene un volumen nominal 500 ml
  • Intervalo de temperatura de 0 a 50 °C
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
El conector final tiene roscas 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para facilitar la conexión a bombas
Depósito de empaquetamiento
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Depósito de empaquetamiento Kontes™ Kimble™ para columnas CHROMAFLEX™