Learn More
DWK Life Sciences Depósito de empaquetamiento Kontes™ Kimble™ para columnas CHROMAFLEX™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Se ajusta a las columna estándar
- Cada depósito de empaquetamiento está diseñado que se pueda montar fácilmente en las columnas CHROMAFLEX™
- Las distintas capacidades se ajustan para poder albergar la cantidad de gel en forma de pulpa necesario para empaquetar incluso las columnas más largas
- Los depósitos de empaquetamiento también pueden utilizarse como depósitos de tampón para cromatografía de flujo por gravedad
- La columna con DI de 1,0 cm tiene un volumen nominal 150 ml
- La columna con D.I. de 2,5 cm tiene un volumen nominal 500 ml
- Intervalo de temperatura de 0 a 50 °C
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | El conector final tiene roscas 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para facilitar la conexión a bombas |
| Cantidad | 500 ml |
| Tipo de producto | Depósito de empaquetamiento |
| Diámetro (métrico) | 2,5 cm |