Learn More
DWK Life Sciences Depósito de empaquetamiento Kontes™ Kimble™ para columnas CHROMAFLEX™
Código de producto. 15310168
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 cm
2,5 cm
Cantidad:
150 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
15310168 1 cm 150 ml cada uno
15350168 2,5 cm 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15310168 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4208370000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los depósitos de empaquetamiento CHROMAFLEX™ son ideales para empaquetar columnas con gel en forma de pulpa
  • Se ajusta a las columna estándar
  • Cada depósito de empaquetamiento está diseñado que se pueda montar fácilmente en las columnas CHROMAFLEX™
  • Las distintas capacidades se ajustan para poder albergar la cantidad de gel en forma de pulpa necesario para empaquetar incluso las columnas más largas
  • Los depósitos de empaquetamiento también pueden utilizarse como depósitos de tampón para cromatografía de flujo por gravedad
  • La columna con DI de 1,0 cm tiene un volumen nominal 150 ml
  • La columna con D.I. de 2,5 cm tiene un volumen nominal 500 ml
  • Intervalo de temperatura de 0 a 50 °C
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase El conector final tiene roscas 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para facilitar la conexión a bombas
Cantidad 150 ml
Tipo Depósito de empaquetamiento
Diámetro (métrico) 1 cm