Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KimCote™ Graduated Cylinders with Bumpers
Calibrated To Deliver
Marca:  DWK Life Sciences KC20028W-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12833147
  • 287.17€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-12-2025
Añadir a la cesta
Includes: Bumpers
Descripción
Descripción
  • KimCote™ plastic-coated for added safety in the event of breakage
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • Reverse metric scale
  • White graduations
  • Ground base for stability
  • One per case
Información de órdenes
These items come one per case.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Graduated 25 to 500mL
To Deliver
Round
A
375 mm
Probeta graduada
500 mL
Single
Autoclavable
Hexagonal
Blanco
ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
14.76 in.
±1.3 mL
Vidrio de borosilicato
Bumper Guard, Ground Base
5 mL
5mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KimCote™ Graduated Cylinders with Bumpers > 500mL; Subdivision: 5mL (+/- 1.30mL); Approx. H: 375mm; Bumper size: 7