Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KimCote™ Graduated Cylinders with Bumpers
Código de producto. p-3827532
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduaciones:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11767959 250 mL 2 mL 1 PCS
11757959 100 mL 1 mL 1 PCS
11797959 1000 mL 10 mL 1 PCS
12833147 500 mL 5 mL cada uno
11707969 2000 mL 20 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11767959 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor KC20028W250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Bumpers
Calibrated To Deliver
  • KimCote™ plastic-coated for added safety in the event of breakage
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • Reverse metric scale
  • White graduations
  • Ground base for stability
  • One per case
Información de órdenes
These items come one per case.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción del artículo Graduated 10 to 250mL
Tipo base Hexagonal
Calibración To Deliver
Color de escala Blanco
Forma Round
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Class A
Altura (imperial) 13 in.
Altura (métrico) 330 mm
Tolerance Metric ±0,8 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 250 mL
Incluye Bumper Guard, Ground Base
Báscula Single
Graduaciones 2 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Subdivisión 2mL