Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de cierre de PTFE Kontes™ Kimble™ para columnas Chromaflex
Adaptador de cierre de PTFE de repuesto con soporte de lecho para columnas CHROMAFLEX™ y FLEX-COLUMN™
93.55€ - 398.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15300168
|
DWK Life Sciences
420832-2100 |
10 mm | 3,8, 5, 7 cm de D.I. Columna Chromaflex |
93.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11803063
|
DWK Life Sciences
420832-2110 |
250 mm | Columna Chromaflex™ |
398.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Adaptador de cierre de PTFE de repuesto con soporte de lecho para columnas CHROMAFLEX™ y FLEX-COLUMN™
- Adaptador de cierre de PTFE con soporte de lecho
- Modelos de 1 cm, 2,5 cm y 4,8 cm
- Requiere conexión con adaptador CTFE 420804-0001, no incluido
Especificaciones
Ajuste de extremo | |
Soportes de lecho |