Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de cierre de PTFE Kontes™ Kimble™ para columnas Chromaflex
Adaptador de cierre de PTFE de repuesto con soporte de lecho para columnas CHROMAFLEX™ y FLEX-COLUMN™
Marca:  DWK Life Sciences 420832-2110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11803063
  • 398.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
Adaptador de cierre de PTFE de repuesto con soporte de lecho para columnas CHROMAFLEX™ y FLEX-COLUMN™
  • Adaptador de cierre de PTFE con soporte de lecho
  • Modelos de 1 cm, 2,5 cm y 4,8 cm
  • Requiere conexión con adaptador CTFE 420804-0001, no incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna Chromaflex™
250 mm
Ajuste de extremo
Soportes de lecho
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Adaptador de cierre de PTFE Kontes™ Kimble™ para columnas Chromaflex > Para 2,5 cm