Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de cierre de PTFE Kontes™ Kimble™ para columnas Chromaflex
Código de producto. 15300168
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15300168 10 mm cada uno
11803063 250 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15300168 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4208322100
Adaptador de cierre de PTFE de repuesto con soporte de lecho para columnas CHROMAFLEX™ y FLEX-COLUMN™
  • Adaptador de cierre de PTFE con soporte de lecho
  • Modelos de 1 cm, 2,5 cm y 4,8 cm
  • Requiere conexión con adaptador CTFE 420804-0001, no incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ajuste de extremo
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Incluye Soportes de lecho
Para utilizar con 3,8, 5, 7 cm de D.I. Chromaflex Columna