Learn More
DWK Life Sciences Micromatraces cilíndricos serializados/certificados KIMAX™
Calibrado para contener
Marca: DWK Life Sciences 28017A-5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Calibrados para contener
- Marcados de forma permanente con número de serie individual
- Calibrados y certificados individualmente con equipo cuya calibración es trazable según el NIST™
- Cuerpo cilíndrico para mejorar la mezcla y el drenaje
- Más fácil de retirar muestras mediante pipetas
- La base amplia proporciona estabilidad
- Área de rotulación
- Tapón de vidrio esmerilado
- Los tamaños de 1 y 2 ml se suministran con tapón cónico estándar 8; el tamaño de 10 ml se suministra con tapón cónico estándar 9
Compliance
Diseñados a partir de los requisitos de ASTM™ E 237, Clase A serializado.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
5 ml | |
3.9 pulg | |
±0.02 ml | |
8 |
Vidrio | |
Vidrio de borosilicato | |
9.9 cm | |
Sí |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Tamaño : 57.1 MB
Título del producto
DWK Life Sciences Micromatraces cilíndricos serializados/certificados KIMAX™ > 5mL; Tol.: +/-0.02mL; ST Stopper, No. 8
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido