Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de clase A transparente con tapón y de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeschreibung
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
- Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664.
- Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable.
- Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
- El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Tolerancia | ±0,025 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 10/19 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.