Learn More
DWK Life Sciences Micromatraces cilíndricos serializados/certificados KIMAX™
Código de producto. p-126881
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11878492 5 ml paquete de 6
11868492 25 ml paquete de 6
11858492 2 ml paquete de 6
11838492 1 ml paquete de 6
11848492 10 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11878492 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 28017A5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Calibrado para contener
Calibrados para contener
  • Marcados de forma permanente con número de serie individual
  • Calibrados y certificados individualmente con equipo cuya calibración es trazable según el NIST™
  • Cuerpo cilíndrico para mejorar la mezcla y el drenaje
  • Más fácil de retirar muestras mediante pipetas
  • La base amplia proporciona estabilidad
  • Área de rotulación
  • Tapón de vidrio esmerilado
  • Los tamaños de 1 y 2 ml se suministran con tapón cónico estándar 8; el tamaño de 10 ml se suministra con tapón cónico estándar 9
Compliance
Diseñados a partir de los requisitos de ASTM™ E 237, Clase A serializado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 3.9 pulg
Altura (métrico) 9.9 cm
Tolerancia ±0.02 ml
Graduated Sí
Tamaño del tapón 8