Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones acoplados Kimble™
Tapones de polipropileno blanco con parte superior abierta acoplados
328.00€ - 393.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11852953
|
DWK Life Sciences
60811S-5 |
20 ml | 57 mm |
328.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11842953
|
DWK Life Sciences
60811S-10 |
40 ml | 95 mm |
393.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones suministrados con revestimientos de silicona con exterior de PTFE
- Los viales se envasan en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Polipropileno |
PTFE/silicona | |
28 mm | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) |