Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones acoplados Kimble™
Código de producto. 11842953
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40 ml
Altura (métrico):
57 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
11842953 40 ml 95 mm paquete de 72
11852953 20 ml 57 mm 72 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11842953 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 60811S10
Tapones de polipropileno blanco con parte superior abierta acoplados
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones suministrados con revestimientos de silicona con exterior de PTFE
  • Los viales se envasan en bandejas corrugadas con particiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Clasificación A
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 40 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 10,82 dr.
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapa de rosca (abierta por arriba)
Altura (métrico) 95 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.