Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones acoplados Kimble™
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones suministrados con revestimientos de silicona con exterior de PTFE
- Los viales se envasan en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 5,4 dr. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapa de rosca (abierta por arriba) |
| Mostrar más |