Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco sin acoplar Kimble™
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada sin acoplar
208.00€ - 209.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | Caucho |
---|---|
Color | Ámbar |
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de rosca | Rosca |
Material del cierre | Fenólico |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11893013
|
DWK Life Sciences
60912D12 |
Tapón de rosca | 0,37 dr. |
208.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11883013
|
DWK Life Sciences
60912D-1 |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) | 1 dr |
209.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
Especificaciones
Caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
Fenólico |
Ámbar | |
Rosca | |
USP Tipo I |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco sin acoplar Kimble™