Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco sin acoplar Kimble™
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,37 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I |
| Mostrar más |