Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco sin acoplar Kimble™
Código de producto. 11883013
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Volumen (imperial):
0,37 dr.
1 dr
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Volumen (imperial) unitSize
11883013 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 1 dr paquete de 200
11893013 Tapón de rosca 0,37 dr. 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11883013 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 60912D1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada sin acoplar
  • Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 45 mm