Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de 2 y 4 ml sin tapones: aperturas de rosca
Fabricados con vidrio de borosilicato
641.00€ - 795.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2,0 ml
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Altura (imperial) 1,25 in
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Color Marking Spot Estilo de cuello Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Marking Spot Estilo de cuello Precio Cantidad y disponibilidad  
11863043
Ver documentos
DWK Life Sciences
331232C
Transparente No Estándar
641.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-02-2026
Añadir a la cesta
11883043
Ver documentos
DWK Life Sciences
331232CLW
Transparente Sí Ancha
692.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-02-2026
Añadir a la cesta
11873043
Ver documentos
DWK Life Sciences
331232CL
Transparente No Ancha
641.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-12-2025
Añadir a la cesta
11823053
Ver documentos
DWK Life Sciences
511232CA
Ámbar No Estándar
759.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta  36.00€
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-02-2026
Añadir a la cesta
11843053
Ver documentos
DWK Life Sciences
511232CLAW
Ámbar Sí Ancha
795.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta  72.00€
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-02-2026
Añadir a la cesta
11833053
Ver documentos
DWK Life Sciences
511232CLA
Ámbar No Ancha
723.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Choice of clear KG-33 or amber 203 borosilicate glass
  • Vials with large opening and/or marking spots are available
  • Packed 100 vials per tray
Información de órdenes
Paquete de 100 viales, caja con 20 paquetes.Tapones no incluidos.
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
2,0 ml
1,25 in
32 mm
Vidrio de borosilicato
Aplicaciones cromatográficas
100
100/Paq.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de 2 y 4 ml sin tapones: aperturas de rosca