Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de 2 y 4 ml sin tapones: aperturas de rosca
Código de producto. 11823053
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Estilo de cuello:
Ancha
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. 11823053
Marca: DWK Life Sciences 511232CA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • DE × Longitud: 12 x 32 mm
  • Acabado: Para capsular
Información de órdenes
Paquete de 100 viales, caja con 20 paquetes.Tapones no incluidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2,0 ml
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Altura (imperial) 1,25 in
Estilo de cuello Estándar
N.° por paquete 100
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Altura (métrico) 32 mm
Cantidad 100/Paq.
Marking Spot No