Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de 2 y 4 ml sin tapones: aperturas de rosca
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Estilo de cuello:
Ancha
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Descripción
- DE × Longitud: 12 x 32 mm
- Acabado: Para capsular
Información de órdenes
Paquete de 100 viales, caja con 20 paquetes.Tapones no incluidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 2,0 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones cromatográficas |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Estilo de cuello | Estándar |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Mostrar más |