Learn More
Solución de reactivo A Karl Fischer, para valoración volumétrica de KF a base de piridina (piridina, dióxido de azufre y metanol), Honeywell™ Fluka™
para valoración volumétrica basada en piridina de Karl Fischer (piridina, dióxido de azufre y metanol)
112.52€ - 589.07€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15695110
|
Honeywell-Fluka
36116-1L |
1 L |
112.52€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15605120
|
Honeywell-Fluka
36116-6X1L |
6 x 1 L |
589.07€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Las soluciones se preparan con materias primas que cumplen o superan los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
- Cuando no existen requisitos de la ACS al respecto, se utilizan productos químicos de la máxima pureza posible
- Todas las soluciones acuosas se preparan con agua desionizada de alta pureza que cumple con los requisitos de agua para uso con reactivos del tipo 1 que establece el ASTM (organismo de normalización estadounidense)
- Se guardan registros de producción y control de calidad para que las materias primas empleadas se puedan rastrear
- Se garantiza que todas las soluciones cumplen con las especificaciones de su etiqueta
- Todas las etiquetas de las soluciones cumplen o superan todas lo requerido en las normativas ISO, DOT y OSHA
Seguridad y manipulación
P210-P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P311-P403 + P233
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Karl Fischer reagent solution A
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, pyridine,sulphur dioxide
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de reactivo A Karl Fischer, para valoración volumétrica de KF a base de piridina (piridina, dióxido de azufre y metanol), Honeywell™ Fluka™