Learn More
Solución de reactivo A Karl Fischer, para valoración volumétrica de KF a base de piridina (piridina, dióxido de azufre y metanol), Honeywell™ Fluka™ Código de producto.: 15605120
Solución de reactivo A Karl Fischer, para valoración volumétrica de KF a base de piridina (piridina, dióxido de azufre y metanol), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15605120 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 L, paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Código de producto. 15605120
Marca: Honeywell-Fluka 361166X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
para valoración volumétrica basada en piridina de Karl Fischer (piridina, dióxido de azufre y metanol)
  • Las soluciones se preparan con materias primas que cumplen o superan los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • Cuando no existen requisitos de la ACS al respecto, se utilizan productos químicos de la máxima pureza posible
  • Todas las soluciones acuosas se preparan con agua desionizada de alta pureza que cumple con los requisitos de agua para uso con reactivos del tipo 1 que establece el ASTM (organismo de normalización estadounidense)
  • Se guardan registros de producción y control de calidad para que las materias primas empleadas se puedan rastrear
  • Se garantiza que todas las soluciones cumplen con las especificaciones de su etiqueta
  • Todas las etiquetas de las soluciones cumplen o superan todas lo requerido en las normativas ISO, DOT y OSHA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Karl Fischer Reagent Solution A
Nombre de nota for pyridine-based volumetric KF titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol)
Densidad ∼1.01 g/mL
Temperatura de inflamación 16°C
Cantidad 6 x 1 L
% mín. CAS ≥25.0000%, ≥10.0000%
% máx. CAS <50.0000%, <20.0000%
CAS 110-86-1, 7446-09-5
Punto de ebullición >60°C
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1992
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Karl Fischer reagent solution A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, pyridine,sulphur dioxide
Título del producto
Solución de reactivo A Karl Fischer, para valoración volumétrica de KF a base de piridina (piridina, dióxido de azufre y metanol), Honeywell™ Fluka™ >