Learn More
Solución de reactivo A Karl Fischer, para valoración volumétrica de KF a base de piridina (piridina, dióxido de azufre y metanol), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15695110 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15695110 1 L 1 litro
15605120 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695110 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 361161L
Solicitar formato a granel o personalizado
para valoración volumétrica basada en piridina de Karl Fischer (piridina, dióxido de azufre y metanol)
  • Las soluciones se preparan con materias primas que cumplen o superan los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • Cuando no existen requisitos de la ACS al respecto, se utilizan productos químicos de la máxima pureza posible
  • Todas las soluciones acuosas se preparan con agua desionizada de alta pureza que cumple con los requisitos de agua para uso con reactivos del tipo 1 que establece el ASTM (organismo de normalización estadounidense)
  • Se guardan registros de producción y control de calidad para que las materias primas empleadas se puedan rastrear
  • Se garantiza que todas las soluciones cumplen con las especificaciones de su etiqueta
  • Todas las etiquetas de las soluciones cumplen o superan todas lo requerido en las normativas ISO, DOT y OSHA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Karl Fischer reagent solution A
Densidad 1.01g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 16°C (60.8°F)
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Envase Frasco de vidrio
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Karl Fischer reagent solution A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, pyridine,sulphur dioxide