Learn More
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
116.00€ - 136.46€
CAS | 7732-18-5 |
---|
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11415938
|
SPEX Certiprep
AS-F9-1AY |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple | N/A | ||||||
10416932
|
SPEX Certiprep
AS-F9-1AY |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
116.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10010542
|
SPEX Certiprep
AS-F9-1AX |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
131.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
F&superscript_minus; | 10 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
7732-18-5 |
Especificaciones
Fluoride Standard | |
With Certificate of Analysis. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Ion Chromatography | |
Standard Solution | |
H2O |
7732-18-5 | |
0.0, 99.99 | |
0.0, 99.99 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
H20 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™