Learn More
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11415938 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Código de producto. 11415938
Marca: SPEX Certiprep ASF91AY
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
F&superscript_minus;10 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7732-18-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoride Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
% mín. CAS 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.0, 99.99
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Cantidad 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) H20
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio