Learn More
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| F&superscript_minus; | 10 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoride Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Certificado de análisis | With Certificate of Analysis. |
| % mín. CAS | 0.0, 99.99 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| % máx. CAS | 0.0, 99.99 |
| Técnica | Ion Chromatography |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo de solución | Standard Solution |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio